Få mere at vide
3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10664375 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10664375 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10664375 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426650010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19668-85-0
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.13
MDL nummer MFCD01863539
InChI nøgle POEFJFLAFQWOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylisoxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-5-isoxazoleacetic acid, 5-isoxazoleacetic acid, 3-methyl, 2-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl acetic acid, 5-isoxazoleacetic acid,3-methyl, zlchem 1304, 3-methyl-5-isoxazole acetic acid, 3-methyl-isoxazol-5-yl-acetic acid, 5-carboxymethyl-3-methylisoxazole
PubChem CID 4195532
IUPAC navn 2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
SMIL CC1=NOC(=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101.0°C to 104.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 141.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Needle-like Crystals or Fine Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.