Få mere at vide
3-methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473612
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10473612 1 g 1g
10534994 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473612 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03205DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 849066-63-3
Molekylær formel C9H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 208.173
MDL nummer MFCD01880302
InChI nøgle ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
PubChem CID 2744621
IUPAC navn 3-methyl-5-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.17
Procent renhed 97%