Få mere at vide
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazolhydrochlorid
Artikelnummer. 15469235
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469235 250 mg 250mg
15449235 1 g 1g
15459235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469235 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51664.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1121057-52-0 | C7H12ClN3O | 189,643 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121057-52-0
Molekylær formel C7H12ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 189.643
MDL nummer MFCD11870728
InChI nøgle ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
PubChem CID 53400826
IUPAC navn 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazol;hydrochlorid
SMIL CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 189.65