Få mere at vide
3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-(3-nitrophenyl)cyclohex-2-enone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO3/c1-9-5-11(8-13(15)6-9)10-3-2-4-12(7-10)14(16)17/h2-4,6-7,11H,5,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 231.0895 |