missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-5-(2-pyridyl)pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-5-(2-pyridyl)pyrazole |
| CAS | 19959-77-4 |
| Molekylær formel | C9H9N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine, 2-(5-Methylpyrazol-3-yl)-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cc([nH]n1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | 2-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.19 |
| Formel vægt | 159.0796 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?