Få mere at vide
3-Methyl-4-phenylpyrazole, TRC
Artikelnummer. 30473590
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473590 100 mg
30476166 250 mg
30480462 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM325894100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13788-84-6
Molekylær formel C10 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 158.2
IUPAC navn 3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
SMIL Cc1n[nH]cc1c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-phenylpyrazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c1-8-10(7-11-12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 158.0844