Få mere at vide
3-methyl-4-phenyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357196 5 g 5g
11347196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11357196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07250.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13788-84-6 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13788-84-6
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00051752
InChI nøgle XTXZCNATVCIKTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazole, 3-methyl-4-phenylpyrazol, 3-methyl-4-phenyl-2h-pyrazole, acmc-1brbb, maybridge1_003313, 5-methyl-4-phenylpyrazole, pyrazole-based inhibitor 1, 3-methyl-4-phenyl-1h-pyrazol, 4-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 139601
IUPAC navn 5-methyl-4-phenyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(C=NN1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 3330
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%