Få mere at vide
3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxylic Acid (Temozolomide Acid), Mikromol™
Beskrivelse
3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxylic Acid (Temozolomide Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Temozolomide Acid |
| CAS | 113942-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Temozolomide Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxylic Acid, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxylic acid, Temozolomide acid, Temozolomide-8-carboxylic acid, Temozolomide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N5O3/c1-10-6(14)11-2-7-3(5(12)13)4(11)8-9-10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxylic acid |
| Vis mere |