Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. p-7043864
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11322046
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03163.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af phosphorthioamidatanaloger som antimalariamidler. 3-methyl-4-nitrophenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hæmmer signifikant basal og hCG-stimuleret testosteronproduktion hos rotter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-4-nitrophenol er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af phosphorthioamidatanaloger som antimalariamidler. 3-methyl-4-nitrophenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hæmmer signifikant basal og hCG-stimuleret testosteronproduktion hos rotter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1,34g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2581-34-2
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007333
InChI nøgle PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrophenol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrophenol
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 1868105
Opløselighedsinformation Soluble in water(1.34g/L).
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%