Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11332046
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332046 100 g 100g
11322046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03163.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153,14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af phosphorthioamidatanaloger som antimalariamidler. 3-methyl-4-nitrophenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hæmmer signifikant basal og hCG-stimuleret testosteronproduktion hos rotter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-4-nitrophenol er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af phosphorthioamidatanaloger som antimalariamidler. 3-methyl-4-nitrophenol har anti-androgen aktivitet. PNMC hæmmer signifikant basal og hCG-stimuleret testosteronproduktion hos rotter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1,34g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2581-34-2
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007333
InChI nøgle PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrophenol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrophenol
Smeltepunkt 126 °C til 130 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 100 g
Beilstein 1868105
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1,34g/L).
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-4-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-4-nitrophenol