Få mere at vide
3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O3/c1-7-3-11-2-5-4(7)6-8(9)10/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 160.0596 |