missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine, TRC

Artikelnummer. 30006246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006246 1 g
30004533 250 mg
30006629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3238501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 153719-38-1
Molekylær formel C4 H8 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 160.13
Synonym 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
IUPAC navn N-(3-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene)nitramide
SMIL CN1COCNC1=N[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitroimino-tetrahydro-1,3,5-oxadiazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O3/c1-7-3-11-2-5-4(7)6-8(9)10/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 160.0596
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.