missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-nitrobiphenyl |
| CAS | 69314-47-2 |
| Molekylær formel | C13 H11 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO2/c1-10-9-12(7-8-13(10)14(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-nitro-4-phenylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.23 |
| Formel vægt | 213.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?