Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30471273
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30471273 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30471273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323610250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Molekylær formel C7H6BF4N3O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMIL Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn 3-methyl-4-nitrobenzenediazonium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 250.94
Formel vægt 251.0489