Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 24964-88-3 |
| Molekylær formel | C7H6BF4N3O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1 |
| SMIL | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-nitrobenzenediazonium; Tetrafluororat |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.94 |
| Formel vægt | 251.0489 |