Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzenamin, TRC
Artikelnummer. 30472253
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472253 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3235801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitrobenzeneamine
CAS 611-05-2
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym Benzenamine','3-methyl-4-nitro-, m-Toluidine','4-nitro- (8CI), 3-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-3-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methyl-4-aminonitrobenzene, 3-Methyl-4-nitroaniline, 3-Methyl-4-nitrophenylamine, 4-Nitro-3-methylaniline, 4-Nitro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrotoluene, 6-Nitro-3-aminotoluene, NSC 17041
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMIL Cc1cc(N)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methyl-4-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586