Få mere at vide
3-Methyl-4-nitrobenzenamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-nitrobenzeneamine |
| CAS | 611-05-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzenamine','3-methyl-4-nitro-, m-Toluidine','4-nitro- (8CI), 3-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-3-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methyl-4-aminonitrobenzene, 3-Methyl-4-nitroaniline, 3-Methyl-4-nitrophenylamine, 4-Nitro-3-methylaniline, 4-Nitro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrotoluene, 6-Nitro-3-aminotoluene, NSC 17041 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(N)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-nitroanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |