Få mere at vide
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol, 97%
Beskrivelse
3-Methyl-4-nitropyrazol er en reaktant, der anvendes til fremstilling af aminopyrazolderivater som potente, selektive og hjernepenetrerende Leucin-rige repeterende kinase 2(LRRK2) små molekylehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes til fremstilling af aminopyrazolderivater som potente, selektive og hjernepenetrerende Leucin-rige repeterende kinase 2(LRRK2) små molekylehæmmere.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 131 °C til 134 °C |
| Kogepunkt | 325 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 127.1 |
| Procent renhed | 97% |