Få mere at vide
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 15403997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403997 5 g 5g
15413997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30860.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 5334-39-4 | C4H5N3O2 | 127,10 g/mol
3-Methyl-4-nitropyrazol er en reaktant, der anvendes til fremstilling af aminopyrazolderivater som potente, selektive og hjernepenetrerende Leucin-rige repeterende kinase 2(LRRK2) små molekylehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methyl-4-nitropyrazol er en reaktant, der
anvendes til fremstilling af aminopyrazolderivater som potente, selektive og hjernepenetrerende Leucin-rige repeterende kinase 2(LRRK2) små molekylehæmmere.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5334-39-4
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.10
MDL nummer MFCD00037864
InChI nøgle WTZYTQJELOHMMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro pyrazole, 3-me-4-no2 pyrazole, 5-methyl-4-nitropyrazole, acmc-209l6a, ksc497o4j, 4-nitro-5-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-nitro-1h-pyrazole #
PubChem CID 79255
IUPAC navn 5-methyl-4-nitro-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(C=NN1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Smeltepunkt 131°C to 134°C
Kogepunkt 325°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%