Få mere at vide
3-Methyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Artikelnummer. 30481985
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30481985 50 g
1 options
Artikelnummer. 30481985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32086050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
CAS 3120-74-9
Molekylær formel C8H10OS
Mængde 50 g
Synonym 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560
InChI formel InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMIL CSc1ccc(O)cc1C
IUPAC navn 3-methyl-4-methylsulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 154.23
Formel vægt 154.0452