Få mere at vide
3-methyl-4-isoxazolcarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10433963
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10433963 250 mg 250mg
10443963 1 g 1g
10452644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01252CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17153-20-7
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
InChI nøgle YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC navn 3-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=NOC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%