Få mere at vide
3-Methyl-4-((2-(piperazin-1-yl)phenyl)thio)benzoic acid, hydrochloride (1:2), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-((2-(piperazin-1-yl)phenyl)thio)benzoic acid, hydrochloride |
| CAS | 2711962-89-7 |
| Molekylær formel | C18H20N2O2S . 2HCl |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O2S/c1-13-12-14(18(21)22)6-7-16(13)23-17-5-3-2-4-15(17)20-10-8-19-9-11-20/h2-7,12,19H,8-11H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CC1=CC(C(O)=O)=CC=C1SC2=C(N3CCNCC3)C=CC=C2.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.35 |