Få mere at vide
3-Methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid |
| CAS | 1038283-29-2 |
| Molekylær formel | C11H12N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-7-6-8(10(14)15)2-3-9(7)13-5-4-12-11(13)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| SMIL | Cc1cc(ccc1N2CCNC2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0848 |