Få mere at vide
(3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl Acetate |
| CAS | 112525-75-4 |
| Molekylær formel | C11 H12 F3 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinemethanol 2-Acetate, Lansoprazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3NO3/c1-7-9(5-17-8(2)16)15-4-3-10(7)18-6-11(12,13)14/h3-4H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCc1nccc(OCC(F)(F)F)c1C |
| IUPAC navn | [3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.213 |
| Formel vægt | 263.077 |