Få mere at vide
3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Molekylær formel | C9 H10 F3 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | [3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.1764 |
| Formel vægt | 221.0664 |