Få mere at vide
3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30484248
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30484248 1 g
1 options
Artikelnummer. 30484248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3310501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Molekylær formel C9 H10 F3 N O2
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
InChI formel InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
SMIL Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC navn [3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 221.1764
Formel vægt 221.0664