Få mere at vide
3-Methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2-butanone |
| CAS | 60283-66-1 |
| Molekylær formel | C10H18O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O3/c1-8(11)10(2,3)13-9-6-4-5-7-12-9/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(C(C)(C)OC1OCCCC1)C |
| IUPAC navn | 3-methyl-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.13 |