Få mere at vide
3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid |
| CAS | 96556-32-0 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-12(2,8-11(13)14)15-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(CC(O)=O)(OCC1=CC=CC=C1)C |
| IUPAC navn | 3-(benzyloxy)-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.11 |