missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-(phenylmethoxy)butanoic Acid |
| CAS | 96556-32-0 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-12(2,8-11(13)14)15-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(CC(O)=O)(OCC1=CC=CC=C1)C |
| IUPAC navn | 3-(benzyloxy)-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?