Få mere at vide
3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-phenylamino-1-butyne |
| CAS | 7471-09-2 |
| Molekylær formel | C11H13N |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-3-butyn-2-yl(phenyl)amine, N-(2-Methyl-3-butyn-2-yl)phenylamine, N-(1,1-Dimethyl-2-propyn-1-yl)benzenamine, NSC 403542 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-4-11(2,3)12-10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9,12H,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)(Nc1ccccc1)C#C |
| IUPAC navn | N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.1048 |