Få mere at vide
3-Methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5441-04-3 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | α,β-Epoxy-β-methyl-hydrocinnamic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-3-phenyl-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester |
| SMIL | COC(=O)C1OC1(C)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |