Få mere at vide
3-Methyl-3-(p-toluensulfonyloxymethyl)oxetan, 98 %
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane |
| Smeltepunkt | 50 °C til 51 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4441465 |
| Formel vægt | 256.32 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |