Få mere at vide
3-Methyl-3-oxetanemethanol, 98%
Artikelnummer. 10451104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10451104 10 g Glasflaske 10g
10031754 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 240840100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3143-02-0
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00010273
InChI nøgle NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
PubChem CID 137837
IUPAC navn (3-methyloxetan-3-yl)methanol
SMIL CC1(COC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-oxetanemethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0340g/mL
Kogepunkt 122,0 °C (70,0 mmHg)
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.034
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.