Få mere at vide
3-Methyl-3-oxetanemethanol, 97%
Artikelnummer. 11329889
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329889 25 g 25g
11339889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25111.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3143-02-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
3-Methyl-3-oxetanmethanol er blevet brugt til fremstilling af stjerneformet copolymer bestående af en hyperforgrenet poly(3-methyl-3-oxetanmethanol)-kerne og polytetrahydrofuranarme, pyridyldisulfid-funktionaliseret cyklisk carbonatmonomer, der kræves til syntesen af funktionel poly(ε -caprolacton) indeholdende vedhængende pyridyldisulfidgrupper ogδ -laktamer. Det bruges til at syntetisere octahydroindolalkaloider ogγ -butenolider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-3-oxetanmethanol er blevet brugt til fremstilling af stjerneformet copolymer bestående af en hyperforgrenet poly(3-methyl-3-oxetanmethanol) kerne og polytetrahydrofuranarme, pyridyldisulfid-funktionaliseret cyklisk carbonatmonomer, der kræves til syntesen af funktionel poly(-caprol49) indeholdende poly(-caprol49) disulfidgrupper og δ-laktamer. Det bruges til at syntetisere octahydroindolalkaloider ogγ -butenolider.
Opløselighed Opløseligt i chloroform, methanol
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3143-02-0
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00010273
InChI nøgle NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanol
PubChem CID 137837
IUPAC navn (3-methyloxetan-3-yl)methanol
SMIL CC1(COC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Tæthed 1.024
Kogepunkt 79°C to 80°C (40 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 25 g
Beilstein 102773
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 97%