missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[Methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| CAS | 1019125-05-3 |
| Molekylær formel | C9H18N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2/c1-9(2)5-8-11(3)7-4-6-10/h9H,4-5,7-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCN(C)CCC#N |
| IUPAC navn | 3-[methyl(3-methylbutyl)amino]propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.147 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?