Få mere at vide
3-Methyl-3-(methylamino)butanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-(methylamino)butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 89855-40-3 |
| Molekylær formel | C7H15NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Methyl 3-methyl-3-(methylamino)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-7(2,8-3)5-6(9)10-4/h8H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(OC)CC(NC)(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-methyl-3-(methylamino)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.11 |