Få mere at vide
3-Methyl-3-hepten-5-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-hepten-5-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/b7-6+ |
| Formel vægt | 126.1045 |