Få mere at vide
3-Methyl-3-buten-2-one (Stabilized in HQ) (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-buten-2-one |
| Mængde | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-4(2)5(3)6/h1H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 84.0575 |