Få mere at vide
3-Methyl-3-azetidinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3-azetidinecarboxylic Acid |
| CAS | 1213240-07-3 |
| Molekylær formel | C5H9NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Azetidinecarboxylic Acid, 3-Methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-5(4(7)8)2-6-3-5/h6H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC1(CNC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methylazetidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vægt | 115.0633 |