Få mere at vide
3-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c1-6-9(12)11-8-5-3-2-4-7(8)10-6/h2-6,10H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 162.0793 |