missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30470332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470332 100 mg
30478281 10 mg
30473395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM303543100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34070-68-3
Molekylær formel C9H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Synonym 3,4-Dihydro-3-methyl-2(1H)-quinoxalinone, 1,2-Dihydro-2-methyl-3-hydroxyquinoxaline, 3,4-Dihydro-3-methyl-1H-quinoxalin-2-one, 3,4-Dihydro-3-methylquinoxalin-2(1H)-one, 3-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
SMIL CC1Nc2ccccc2NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c1-6-9(12)11-8-5-3-2-4-7(8)10-6/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 162.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.