Få mere at vide
3-Methyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-methyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one |
| CAS | 857054-02-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H6 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Karrikinolide, KAR1 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c1-5-6-2-3-10-4-7(6)11-8(5)9/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC1=C2C=COC=C2OC1=O |
| IUPAC navn | 3-methylfuro[2,3-c]pyran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.13 |
| Vis mere |