Få mere at vide
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin, 96%
Artikelnummer. 15498117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498117 1 g 1g
15408127 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15498117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51540.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 259807-97-1 | C18H33NSn | 382,179 g/mol
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 259807-97-1
Molekylær formel C18H33NSn
Molekylvægt (g/mol) 382.179
MDL nummer MFCD07787404
InChI nøgle QWDWZQDTTVYOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 2-tributylstannyl-3-methylpyridine, pyridine, 3-methyl-2-tributylstannyl, 3-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine, acmc-209gnt, 3-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 2-tri-n-butylstannyl-3-methylpyridine
PubChem CID 16427098
IUPAC navn tributyl-(3-methylpyridin-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C=CC=N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 382.16
Procent renhed 96%