Få mere at vide
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin, 96%
Artikelnummer. 15408127
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408127 250 mg 250mg
15498117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51540.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 259807-97-1 | C18H33NSn | 382,179 g/mol
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 259807-97-1
Molekylær formel C18H33NSn
Molekylvægt (g/mol) 382.179
MDL nummer MFCD07787404
InChI nøgle QWDWZQDTTVYOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-tributylstannyl pyridine, 2-tributylstannyl-3-methylpyridine, pyridine, 3-methyl-2-tributylstannyl, 3-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyridine, acmc-209gnt, 3-methyl-2-tributylstannanylpyridine, 2-tri-n-butylstannyl-3-methylpyridine
PubChem CID 16427098
IUPAC navn tributyl-(3-methylpyridin-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C=CC=N1)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyridine
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vægt 382.16
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.