Få mere at vide
3-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30474097
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30474097 25 g
1 options
Artikelnummer. 30474097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33865025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 5834-16-2
Molekylær formel C6H6OS
Mængde 25 g
Synonym 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
SMIL Cc1ccsc1C=O
IUPAC navn 3-methylthiophen-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 126.18
Formel vægt 126.0139