Få mere at vide
3-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde |
| CAS | 5834-16-2 |
| Molekylær formel | C6H6OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Formyl-3-methylthiophene, 3-Methyl-2-formylthiophene, 3-Methylthiophene-2-aldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccsc1C=O |
| IUPAC navn | 3-methylthiophen-2-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.18 |
| Formel vægt | 126.0139 |