Få mere at vide
3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10169599 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10169599 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10169599 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431780500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide
CAS 95184-07-9, 109-99-9
CAS min % 8.47, 87.3
CAS Max % 12.7, 91.53
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9510g/mL
Kogepunkt 65.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C5H5BrMgS
MDL nummer MFCD01319916
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.951
Synonym 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, ovsyyyakoisbkj-uhfffaoysa-m, bromo 3-methyl-2-thienyl magnesium, bromo 3-methyl-2-thiophenyl magnesium, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, 3-methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI nøgle OVSYYYAKOISBKJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=C([Mg]Br)SC=C1
IUPAC navn magnesium;3-methyl-2H-thiophen-2-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 201.36
PubChem CID 13404730
Formel vægt 201.37
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.