Få mere at vide
3-Methyl-2-quinoxalinol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10635412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635412 25 g Plastflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10635412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162970250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-quinoxalinol
Navn note 98%
CAS 14003-34-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246°C to 248°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H8N2O
MDL nummer MFCD00006724
Mængde 25 g
Beilstein 24, 165
Synonym 3-methylquinoxalin-2-ol, 3-methyl-2-quinoxalinol, 2-hydroxy-3-methylquinoxaline, 3-methylquinoxalin-2 1h-one, 2-quinoxalinol, 3-methyl, usaf el-7, 2 1h-quinoxalinone, 3-methyl, 3-methyl-2 1h-quinoxalinone, 3-hydroxy-2-methylquinoxaline, 2-hydroxy-3-methyl quinoxaline
InChI nøgle BMIMNRPAEPIYDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2NC1=O
IUPAC navn 3-methyl-lH-quinoxalin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 160.18
PubChem CID 26384
Formel vægt 160.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver