Få mere at vide
3-Methyl-2-pentanone, 99%
Artikelnummer. 11924821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11924821 5 g Glasflaske 5g
11914821 1 g Glass bottle 1g
11934821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127380050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-61-7
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC navn 3-methylpentan-2-on
SMIL CCC(C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-pentanone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 118.0°C (758.0 mmHg)
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)COCH3
Brydningsindeks 1.4002
Mængde 5 g
Beilstein 01,693
Specifik vægtfylde 0.81
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.