Få mere at vide
3-methyl-2-pentanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470441
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470441 50 g 50g
11460441 10 g 10g
11339469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470441 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19999.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-61-7 | C6H12O | 100.161 g/mol
3-Methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel og som mellemprodukt til syntese af lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methyl-2-pentanon anvendes som opløsningsmiddel og
som mellemprodukt til syntese af lægemidler.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-61-7
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00009336
InChI nøgle UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
IUPAC navn 3-methylpentan-2-on
SMIL CCC(C)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-2-pentanone
Tæthed 0.815
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 12°C (53°F)
Brydningsindeks 1.4 00
Mængde 50 g
FN nummer UN1224
Beilstein 635791
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 100.16
Procent renhed ≥98%